Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt, ACS
Artikelnummer. 15486299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486299 25 g 25g
15476299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486299 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64284.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromocresol Grønt natriumsalt bruges som pH-indikator. Det er et pH-følsomt triphenylmethanfarvestof, der er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivitetssporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det bruges også i TLC (tyndtlagskromatografi) til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocresol Grønt natriumsalt bruges som pH-indikator. Det er et pH-følsomt triphenylmethanfarvestof, der er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivitetssporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det bruges også i TLC (tyndtlagskromatografi) til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Opløselighed
40 mg/ml i vand; 60mg/ml i ethanol Opløselig i vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-32-5
Molekylær formel C21H13Br4NaO5S
MDL nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green sodium salt
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Merck Index 14,1386
Opløselighedsinformation 40mg/ml in water; 60mg/ml in ethanolSoluble in water and ethanol.
Formel vægt 720.02
Grad ACS
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver