Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 10566592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566592 10 g Glasflaske 10g
10005760 5 g Glasflaske 5g
10075013 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10566592 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 402940100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 67763-24-0 | C21H13Br4NaO5S | 720,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67763-24-0
Molekylær formel C21H13Br4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 720.00
MDL nummer MFCD00148898
InChI nøgle HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 23675901
IUPAC navn natrium;2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolat
SMIL [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green, sodium salt
Navn note Pure
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå)
Farve Sort til brun/grøn
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 720
Grad ACS-reagens