Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grønt natriumsalt
Artikelnummer. 11428117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428117 5 g 5g
11438117 25 g 25g
11448117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428117 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17503.06
 Begrænset vare
På lager
Bromocresol Green natriumsalt, C21H13Br4NaO5S, CAS Number-62625-32-5, Bromocresol Green, vandopløseligt, 100g, 263-657-4, 720,01, ∼230 grader. C (nedbrydning), MFCD00148898, Omgivelsestemperaturer, Opløseligt i vand og ethanol., Ja | CAS: 62625-32-5 | C21H13Br4NaO5S
Bromocresol Grønt natriumsalt bruges som pH-indikator. Det er et pH-følsomt triphenylmethanfarvestof, der er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivitetssporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det bruges også i TLC (tyndtlagskromatografi) til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocresol Grønt natriumsalt bruges som pH-indikator. Det er et pH-følsomt triphenylmethanfarvestof, der er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivitetssporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det bruges også i TLC (tyndtlagskromatografi) til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå) Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-32-5
Molekylær formel C21H13Br4NaO5S
MDL nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green sodium salt
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 720.01
Mængde 5 g