Få mere at vide
Bromocresol Green, Pure, Solution 0.04%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10101760 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10101760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4320L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt -15°C
CAS 76-60-8
MDL nummer 5874
Emballage Amber glass bottle
Mængde 500 ml
Fysisk form Liquid