Få mere at vide
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10223900 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10223900
Brand: Fisher Chemical B/4320/44
Tekniske data
Smeltepunkt 225°C
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21H14Br4O5S
MDL nummer 5874
Formel vægt 698.01g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Beige
Mængde 5 g
Fysisk form Powder