Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grøn, ren, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Green |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 600 min. (617 nm, i buffer) |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå) |
| Merck Index | 15, 1393 |
| Farve | Brun |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, ethanol (30g/L), meget opløselig i diethylether og ethylacetat |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Vis mere |