Få mere at vide
Bromocresol grøn indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol green indicator |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C19H10Br4O5S |
| Beilstein | 372527 |
| Farve | Brun |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 698.01 |
| Procent renhed | 100% |
| Vis mere |