Få mere at vide
Bromocresol grøn indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603850
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15603850 5 g Glasflaske 5g
15693840 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15603850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 327425G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reag. Ph. Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21H14Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 698.014
MDL nummer MFCD00005875
InChI nøgle FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, Bromocresol Blue
PubChem CID 6451
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol green indicator
Navn note Reag. Ph. Eur.
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel C19H10Br4O5S
Beilstein 372527
Formel vægt 698.01
Grad Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g