Få mere at vide
Bromocresol Green Indicator 0,04% opløsning, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533212 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11533212
Brand: Reagecon BRCG05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højkvalitets indikatorløsning fremstillet af råmaterialer af højeste kvalitet og fremstillet og testet under strenge forhold.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion.
  • Denne indikatorløsning af høj kvalitet letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Koncentration 0.0004
Emballage Amber glas Winchester flaske GL45
Mængde 500 ml
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BROMOCRESOL GREEN INDICATOR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propanol