Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, ACS-reagens
Artikelnummer. 10675861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675861 5 g Glasflaske 5g
10453541 1 g Glasflaske 1g
10740672 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675861 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 402930050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21H14Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 698.014
MDL nummer MFCD00005874
InChI nøgle FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
PubChem CID 6451
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green
Smeltepunkt 225,0 °C
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå)
Merck Index 15, 1393
Farve Beige til Brun
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, ethanol (30g/L), meget opløselig i diethylether og ethylacetat
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 698.01
Grad ACS-reagens