Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, ACS-reagens
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromocresol Green |
| Smeltepunkt | 225,0 °C |
| Klarhed | Bestå test |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå) |
| Merck Index | 15, 1393 |
| Farve | Beige til Brun |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, ethanol (30g/L), meget opløselig i diethylether og ethylacetat |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |