Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, ACS
Artikelnummer. 15406799
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406799 5 g 5g
15416799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406799 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65225.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.10 DKK
    294.65 DKK / 5g
    Spare 67.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Bromocresol Green bruges i en række kolorimetriske detektionsteknologier. Det bruges som et sporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese, ved proteinbestemmelser og i ladningsoverførselskompleksdannelsesprocesser. I TLC , bruges det til visualisering af forbindelserne med funktionelle grupper, hvis pKa er under 5,0. Og det er klar til brug spray- og dyppe-reagens til kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocresol Green bruges i en række kolorimetriske detektionsteknologier. Det bruges som et sporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese, ved proteinbestemmelser og i ladningsoverførselskompleksdannelsesprocesser. I TLC , bruges det til visualisering af forbindelserne med funktionelle grupper, hvis pKa er under 5,0. Og det er klar til brug spray- og dyppe-reagens til kromatografi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methylcellosolve.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21H14Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 698.014
MDL nummer MFCD00005874
InChI nøgle FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6451
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green
Smeltepunkt 225 °C (dekomponering)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Farve Brun til gul
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methylcellosolve.
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 698.04
Grad ACS