Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Grøn
Artikelnummer. 11438966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438966 5 g 5g
11448966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438966 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17090.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698,014 g/mol
Bromocresol Green er en pH-følsom indikator, der bruges i vækstmediet til mikroorganismer og titreringer. Det er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivt sporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det virker som en hæmmer af prostaglandin E 2 transportprotein. Det bruges også i TLC til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromocresol Green er en pH-følsom indikator, der anvendes i vækstmediet til mikroorganismer og titreringer. Det er nyttigt i forskellige kolorimetriske detektionsundersøgelser og som et aktivt sporingsfarvestof til DNA-agarosegelelektroforese. Det virker som en hæmmer af prostaglandin E 2 transportprotein. Det bruges også i TLC til visualisering af forbindelser indeholdende funktionelle grupper med pKa mindre end 5.
Opløselighed
Opløselig i benzen, ethanol og diethylether. Svagt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 3,8 (gul) til pH 5,4 (blå). Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-60-8
Molekylær formel C21H14Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 698.014
MDL nummer MFCD00005874
InChI nøgle FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Green
PubChem CID 6451
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresol Green
Smeltepunkt ∼225 °C (dekomponering)
Beilstein 372527
Merck Index 14,1386
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, ethanol og diethylether. Sparsomt opløseligt i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 698.02