Få mere at vide
Bromochlorphenol Blue, natriumsalt, rent, vandopløseligt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10012430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10012430
Brand: Thermo Scientific Acros 199680050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromochlorophenol Blue, sodium salt
CAS 102185-52-4
Molekylær formel C19H9Br2Cl2O5S-
MDL nummer MFCD00001612
InChI nøgle KGDDIJKLMLNSCH-LICLKQGHSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Cl)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn 2-[(Z)-(3-brom-5-chlor-4-hydroxyphenyl)-(3-brom-5-chlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 580.044
PubChem CID 131698806
Formel vægt 603.03
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g