Få mere at vide
Bromochlorophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromochlorophene |
| CAS | 15435-29-7 |
| Molekylær formel | C13 H8 Br2 Cl2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,2'-Methylenebis[6-bromo-4-chlorophenol], 2,2'-Dihydroxy-3,3'-dibromo-5,5'-dichlorodiphenylmethane, 2,2'-Methylenebis(4-chloro-6-bromophenol), 2,2'-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol), 3,3'-Dibromo-5,5'-dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Bromchlorophene, Bromochlorophene, Brophen |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Br2Cl2O2/c14-10-4-8(16)2-6(12(10)18)1-7-3-9(17)5-11(15)13(7)19/h2-5,18-19H,1H2 |
| SMIL | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)cc(Br)c2O |
| IUPAC navn | 2-bromo-6-[(3-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-4-chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.92 |
| Formel vægt | 423.8268 |