Få mere at vide
Bromchlornitromethan (>85%), TRC
Artikelnummer. 30137384
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137384 5 mg -
30134873 2.5 mg 2.5mg
17984095 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6823655MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135531-25-8
Molekylær formel C H Br Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 174.38
Synonym Bromochloronitromethane
IUPAC navn bromo-chloro-nitromethan
SMIL [O-][N+](=O)C(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromochloronitromethane
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/CHBrClNO2/c2-1(3)4(5)6/h1H
Formel vægt 172.8879