missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromochloroiodomethane, TRC

Artikelnummer. 30138156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138156 100 mg
17904035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682375100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34970-00-8
Molekylær formel CHBrClI
Molekylvægt (g/mol) 255.28
Synonym Iodobromochloromethane
IUPAC navn bromo-chloro-iodomethane
SMIL ClC([H])(I)Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromochloroiodomethane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/CHBrClI/c2-1(3)4/h1H
Formel vægt 253.7995
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.