missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromochloroacetamide, TRC

Artikelnummer. 30134257
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134257 1 g
30137902 250 mg
17994675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7400481G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62872-34-8
Molekylær formel C2H3BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 172.41
Synonym 2-Bromo-2-chloroacetamide;
IUPAC navn 2-bromo-2-chloroacetamide
SMIL NC(=O)C(Cl)Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromochloroacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H3BrClNO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formel vægt 170.9087
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.