Få mere at vide
R&D Systems™ BromoCatch™ GFP Expression Plasmid (N-term, pTK, Puro)
Artikelnummer. 31900380
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31900380 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31900380 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDELBC01GFP050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 50 μg