Få mere at vide
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (N-term, pCMV, Puro)
Artikelnummer. 31900357
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31900357 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31900357 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDEHBC01050
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 μg