Få mere at vide
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (N-term, pCMV, HygB)
Artikelnummer. 31900371
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31900371 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31900371 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDEHBC05050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 μg