Få mere at vide
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (C-term, pTK, Puro)
Artikelnummer. 31900384
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31900384 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31900384 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDELBC02050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 50 μg