Få mere at vide
R&D Systems™ BromoCatch™ Expression Plasmid (C-term, pCMV, Puro)
Artikelnummer. 31900397
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
31900397 50 μg
1 options
Artikelnummer. 31900397 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDEHBC02050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
This plasmid enables expression of proteins fused to the BromoCatch™ tag, a covalent self-labeling tag derived from a BET bromodomain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 μg