missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromobimane, MedChemExpress

Artikelnummer. 16402526
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16402526 25 mg
16422768 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16402526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100041

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.

Bromobimane is essentially nonfluorescent and converts into fluorescent products when reacts with small thiols.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromobimane
CAS 71418-44-5
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11BrN2O2
Synonym Monobromobimane
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 86.6 mg/mL (319.43 mM)
SMIL O=C1N(C(C(C)=C2C)=O)N2C(CBr)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 271.11
Formel vægt 271.11
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Farve Yellow
Mængde 25 mg
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.