Få mere at vide
Brombenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 17992526
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17992526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17992526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.32
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Brombenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobenzene
CAS 108-86-1
Analyt- eller komponentnavne Bromobenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Bromobenzene, Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL Brc1ccccc1
IUPAC navn bromobenzen
Molekylvægt (g/mol) 157.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 155,9575 g/mol