Få mere at vide
Bromobenzene-d5, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
for NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromobenzene-d5 |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless |
| Navn note | 99+ atom % D |
| Deuterium (D) | 99.0% min. |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vand | 0.1% max. (Coulometric) |
| Mængde | 5 mL |
| CAS | 4165-57-5 |
| Molekylær formel | C6H5Br |
| Vis mere |