Få mere at vide
Bromobenzen-d5, til NMR, 99,5 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16318196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
16318196 10 mL
1 options
Artikelnummer. 16318196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321230100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobenzene-d5
Tæthed 1.5500 g/mL
Flammepunkt 51°C
Brydningsindeks 1.5568
Specifik vægtfylde 1.55
Mængde 10 mL
CAS 4165-57-5
Kogepunkt 53.0°C (23.0 mmHg)
Molekylær formel C6H5Br
Lineær formel C6D5Br
MDL nummer MFCD00000056
Beilstein 05, III, 561
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
InChI nøgle QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
IUPAC navn 1-brom(²H5)benzen
Molekylvægt (g/mol) 162.04
Formel vægt 162.06
Grad NMR