Få mere at vide
Bromobenzene-d{5}, 99% (Isotopic)
Click to view available options
Mængde:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Description
Den mærkede version af brombenzen, der anvendes som et generelt reagens i palladium-katalyseret reaktion og ved syntetisering af Grignard-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Bromobenzene-d5 |
| Fysisk form | Væske |
| Navn note | Isotopic |
| Tæthed | 1.55 g/mL |
| Flammepunkt | 51°C (124°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Brydningsindeks | 1.557 |
| Mængde | 2 g |
| Kogepunkt | 53°C (23mmHg) |
| FN nummer | UN2514 |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu