Få mere at vide
Bromobenzene-d{5}, 99% (Isotopic)
Artikelnummer. 11369947
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369947 10 g 10g
11359947 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11369947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042269.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 4165-57-5 | C6H5Br | 162.04 g/mol
Den mærkede version af brombenzen, der anvendes som et generelt reagens i palladium-katalyseret reaktion og ved syntetisering af Grignard-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4165-57-5
Molekylær formel C6H5Br
Molekylvægt (g/mol) 162.04
MDL nummer MFCD00000056
InChI nøgle QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Synonym bromobenzene-d5, bromo 2h5 benzene, 1-bromo 2 h? benzene, bromobenzene d5, benzene-d5, bromo, 1-bromo 2h5 benzene, c6d5br, bromobenzene-d5, 99.5 atom % d, bromobenzene-d5, reagent grade, ≥99 atom % d cp
PubChem CID 2723968
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Br)C([2H])=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobenzene-d5
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.55 g/mL
Flammepunkt 51°C (124°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.557
Mængde 10 g
Kogepunkt 53°C (23mmHg)
FN nummer UN2514
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1-brom-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzen
Formel vægt 162.06
Procent renhed 99%