missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromobenzene-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromobenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 64646-03-3 |
| Molekylær formel | C6 D4 H Br |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo- (9 CI), Bromobenzene-2,3,5,6-d4, Bromobenzene-2,3,5,6-D4, Bromobenzene-d4, 3-Bromobenzene-1,2,4,5-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])c([2 H])c(Br)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,2,4,5-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.0326 |
| Formel vægt | 159.9826 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?