Få mere at vide
Bromoacetyl chloride, 95%
Artikelnummer. 10739585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10739585 25 g Glasflaske 25g
10749585 100 g Glasflaske 100g
10507274 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197990250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22118-09-8 | C2H2BrClO | 157.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22118-09-8
Molekylær formel C2H2BrClO
Molekylvægt (g/mol) 157.39
MDL nummer MFCD00000724
InChI nøgle SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl chloride, acetyl chloride, bromo, bromo-acetyl chloride, monobromoacetic acid chloride, bromoacetylchloride, bromacetylchioride, bromacetylchloride, bromoacetylchioride, bromacetyl chloride, bromo-acetylchloride
PubChem CID 89602
IUPAC navn 2-bromacetylchlorid
SMIL C(C(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetyl chloride
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.9000g/mL
Kogepunkt 127.0°C to 128.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2COCl
Brydningsindeks 1.496
Mængde 25 g
Beilstein 02,215
Specifik vægtfylde 1.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 157.39
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske