Få mere at vide
Bromoacetylbromid, 98%
Artikelnummer. 11305279
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305279 500 g 500g
11385269 25 g 25g
11395269 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11305279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19580.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201,845 g/mol
Bromoacetylbromid er meget udbredt til syntese af finkemikalier, landbrugskemikalier, farvestoffer og lægemidler. Som et acyleringsmiddel reagerer det med 10H-phenothiazin og giver 10-bromoacetyl-10H-phenothiazin. Tilsvarende er det også involveret i fremstillingen af bromactyleret stivelse, som er en bionedbrydelig termoplastisk copolymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromoacetylbromid er meget udbredt til syntese af finkemikalier, landbrugskemikalier, farvestoffer og lægemidler. Som et acyleringsmiddel reagerer det med 10H-phenothiazin og giver 10-bromoacetyl-10H-phenothiazin. Tilsvarende er det også involveret i fremstillingen af bromactyleret stivelse, som er en bionedbrydelig termoplastisk copolymer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Hydrolyserer let. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkoholer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-21-0
Molekylær formel C2H2Br2O
Molekylvægt (g/mol) 201.845
MDL nummer MFCD00000115
InChI nøgle LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC navn 2-bromacetylbromid
SMIL C(C(=O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetyl bromide
Tæthed 2.324
Kogepunkt 147 °C til 150 °C
Flammepunkt >105 °C (221 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.546
Mængde 500 g
FN nummer UN2513
Beilstein 605440
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 201.86
Procent renhed 98%