Få mere at vide
Bromoacetylbromid, 98%
Artikelnummer. 10336360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336360 500 mL Glasflaske 500ml
10448820 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106605000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-21-0
Molekylær formel C2H2Br2O
Molekylvægt (g/mol) 201.85
MDL nummer MFCD00000115
InChI nøgle LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC navn 2-bromacetylbromid
SMIL C(C(=O)Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bromoacetyl bromide
Navn note 98+%
Farve Hvid
Tæthed 2.3100g/mL
Kogepunkt 147 °C til 150 °C
Flammepunkt >105 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2COBr
Brydningsindeks 1,5450 til 1,547
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 215
Specifik vægtfylde 2.31
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: solulbe i acetone, carbontetrachlorid
Formel vægt 201.85
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bromoacetyl bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.