Få mere at vide
Bromoacetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoacetonitrile |
| CAS | 590-17-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromoacetonitrile |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C2H2BrN |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide |
| SMIL | BrCC#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.95 |
| Mængde | 250 mg |