Få mere at vide
Bromoacetonitril, 96%
Artikelnummer. 11481658
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481658 250 g 250g
11461658 10 g 10g
11471658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13933.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 590-17-0 | C2H2BrN | 119,95 g/mol
Bromacetonitril blev anvendt i syntesen af 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydraziniumbromid. Det bruges som et alkyleringsmiddel til nitrogenphosphordetektoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromacetonitril blev brugt i syntesen af 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydraziniumbromid. Det bruges som et alkyleringsmiddel til nitrogenphosphordetektoren.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-17-0
Molekylær formel C2H2BrN
Molekylvægt (g/mol) 119.95
MDL nummer MFCD00001884
InChI nøgle REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile
PubChem CID 11534
IUPAC navn 2-bromacetonitril
SMIL BrCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetonitrile
Tæthed 1.722
Kogepunkt 150 °C
Flammepunkt 81 °C (178 °F)
Brydningsindeks 1.48
Mængde 250 g
FN nummer UN3276
Beilstein 956569
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 119.95
Procent renhed 96%