Få mere at vide
Bromoeddikesyreanhydrid, 95%
Artikelnummer. 10244884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10244884 5 g Glasflaske 5g
10788425 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10244884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1088.65 DKK / 5g
    Spare 161.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13094-51-4
Molekylær formel C4H4Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 259.87
MDL nummer MFCD00045041
InChI nøgle FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
PubChem CID 4259817
IUPAC navn (2-bromacetyl)-2-bromacetat
SMIL C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic anhydride
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 259.87
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof