Få mere at vide
Bromoacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878720
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878720 1 kg
15858720 5 g
15868720 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15878720 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8022601000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-08-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 138.95
Tekniske data
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Tæthed 1.93 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 208°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002678
Mængde 1 kg
Synonym Bromoacetic acid, Bromoacetic acid