Få mere at vide
Bromoeddikesyre N-hydroxysuccinimidester, 90%
Artikelnummer. 11915591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11915591 5 g Glasflaske 5g
10122774 250 mg Glasflaske 250mg
10594954 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 42014-51-7 | C6H6BrNO4 | 236,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42014-51-7
Molekylær formel C6H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 236.02
MDL nummer MFCD00058571
InChI nøgle NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-succinimidyl bromoacetate, bromoacetic acid n-hydroxysuccinimide ester, 1-bromoacetyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-dioxoazolidinyl 2-bromoacetate, bromoacetic acid n-succinimidyl ester, pubchem11830, n-succinimidylbromoacetate, n-bromoacetoxy succinimide, bicl212, n-hydroxysuccinimide bromoacetate
PubChem CID 3565210
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-bromacetat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Farve Hvid
Elementær analyse 88% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 236.02
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.