Få mere at vide
Bromoacetic Acid-d3, TRC
Artikelnummer. 30332141
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30332141 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30332141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67908150MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid-d3
CAS 14341-48-1
Molekylær formel C2 D3 Br O2
Mængde 50 mg
Synonym Acetic-d2 acid-d, bromo- (8CI, 9CI), Bromoacetic acid-d3, Bromoacetic-d2 acid-d, Bromotrideuterioacetic acid, 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid-d, Bromoacetic Acid-D3
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])([2H])Br
IUPAC navn deuterio 2-bromo-2,2-dideuterio-acetate
Molekylvægt (g/mol) 141.97
Formel vægt 140.9505