Få mere at vide
Bromoacetic Acid-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoacetic acid-d3 |
| CAS | 14341-48-1 |
| Molekylær formel | C2 D3 Br O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | deuterio 2-bromo-2,2-dideuterio-acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.97 |
| Formel vægt | 140.9505 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |