Få mere at vide
Bromoacetic Acid-d2, TRC
Artikelnummer. 30240766
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30240766 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6790821G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41830-86-8
Molekylær formel C2 D2 H Br O2
Molekylvægt (g/mol) 140.96
Synonym Acetic-d2 acid, bromo- (9CI), 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid, Bromoacetic Acid-D2, Bromoacetic-d2 acid
IUPAC navn 2-bromo-2,2-dideuterio-acetic acid
SMIL [2H]C([2H])(Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid d2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2
Formel vægt 139.9442