Få mere at vide
Bromoacetic Acid-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoacetic acid d2 |
| CAS | 41830-86-8 |
| Molekylær formel | C2 D2 H Br O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetic-d2 acid, bromo- (9CI), 2-Bromoacetic-2,2-d2 acid, Bromoacetic Acid-D2, Bromoacetic-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromo-2,2-dideuterio-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.96 |
| Formel vægt | 139.9442 |