Få mere at vide
Bromeddikesyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316360 250 g Glasflaske 250g
10112420 1 kg Glasflaske 1kg
10216883 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
13498298 10 kg Plastspand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10316360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106572500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-08-3
Molekylær formel C2H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 138.95
MDL nummer MFCD00002678
InChI nøgle KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC navn 2-bromeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid
Smeltepunkt 49.0°C to 51.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.9300g/mL
Kogepunkt 208.0°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Specifik vægtfylde 1.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formel vægt 138.95
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.