Opløselighed i vand: 900g/100mL (25 °C). Andre opløseligheder: g/100g(25 °C): methanol-900, ether-735, benzen-308, carbontetrachlorid-168, opløseligt i acetone og alkohol, praktisk talt uopløseligt i n-heptan
Formel vægt
138.95
Procent renhed
99%
Fysisk form
Krystallinsk masse eller krystallinsk pulver, flager, krystaller og/eller stykker
P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.