Få mere at vide
Bromeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 10112420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112420 1 kg Glasflaske 1kg
10316360 250 g Glasflaske 250g
10216883 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
13498298 10 kg Plastspand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10112420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 DKK
    1089.57 DKK / 1kg
    Spare 35.43 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-08-3
Molekylær formel C2H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 138.95
MDL nummer MFCD00002678
InChI nøgle KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC navn 2-bromeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid
Smeltepunkt 49.0°C to 51.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.9300g/mL
Kogepunkt 208.0°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Specifik vægtfylde 1.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formel vægt 138.95
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks