Få mere at vide
Bromeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Bromeddikesyre bruges i organisk syntese og som alkyleringsmiddel. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromeddikesyre anvendes i organisk syntese og som alkyleringsmiddel. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt
i vand
, alkohol Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er hygroskopisk og følsom over for lys og luft. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoacetic acid |
| Smeltepunkt | 44°C to 49°C |
| Tæthed | 1.93 |
| Kogepunkt | 207°C to 209°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Pungent |
| Lineær formel | BrCH2CO2H |
| Mængde | 5000 g |
| FN nummer | UN3425 |
| Beilstein | 506167 |
| Vis mere |