Få mere at vide
Bromeddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11477017
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477017 250 g 250g
11467017 1000 g 1000g
11487017 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14403.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138,948 g/mol
Bromeddikesyre bruges i organisk syntese og som alkyleringsmiddel. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromeddikesyre anvendes i organisk syntese og som alkyleringsmiddel. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt
i vand
, alkohol Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er hygroskopisk og følsom over for lys og luft. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-08-3
Molekylær formel C2H3BrO2
Molekylvægt (g/mol) 138.948
MDL nummer MFCD00002678
InChI nøgle KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC navn 2-bromeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid
Smeltepunkt 44 °C til 49 °C
Tæthed 1.93
Kogepunkt 207 °C til 209 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel BrCH2CO2H
Mængde 250 g
FN nummer UN3425
Beilstein 506167
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,1400
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol
Formel vægt 138.95
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetic acid