missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromoacetic-2-13C Acid, TRC

Artikelnummer. 30337605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337605 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67907650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromoacetic-2-13C Acid
CAS 64891-77-6
Molekylær formel C13CH3BrO2
Mængde 50 mg
Synonym Bromoacetic Acid-2-13C, 2-Bromoacetic-2-13C Acid
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
SMIL CC(=O)OC1(C(C)=O)[C@]2(C)[C@H]([C@H](O)C1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@@]4(C)[C@H]5[C@@H](C(=O)C=C4C(Cl)=C3)C5
IUPAC navn 2-bromoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 139.94
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.