Få mere at vide
Bromoacetic-1,2-13C2 Acid, TRC
Artikelnummer. 30012603
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012603 250 mg
30012192 1 g
30006314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679078250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52947-00-9
Molekylær formel 13C2 H3 Br O2
Molekylvægt (g/mol) 140.93
Synonym Acetic-13C2 acid, bromo- (9CI), [1,2-13C2]Bromoacetic acid, Bromoacetic-1,2-13C acid, 2-Bromoacetic-1,2-13C2 acid, Bromoacetic Acid-13C2
IUPAC navn 2-bromoacetic acid
SMIL O[13C](=O)[13CH2]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic acid-13C2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formel vægt 139.9384