Få mere at vide
Bromoacetic-1-13C Acid, TRC
Artikelnummer. 30007931
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007931 5 g
30008561 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6790775G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57858-24-9
Molekylær formel 13C C H3 Br O2
Molekylvægt (g/mol) 139.94
Synonym Acetic-1-13C acid, 2-bromo- (9CI), Bromoacetic acid-1-13C, 2-Bromoacetic-1-13C acid, Bromoacetic-1-13C Acid
IUPAC navn 2-bromoacetic acid
SMIL O[13C](=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoacetic-1-13C Acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Formel vægt 138.935
Procent renhed >95%